Learn More
3-Bromobenzophénone, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 15460398
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
1 g
5 g
25 g
Conditionnement:
1g
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité unitSize
15460398 1 g 1g
15470398 5 g 5g
15480398 25 g 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 15460398 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur H53505.03
 Article restreint
Expédition estimée: 05-08-2026
Ajouter au panier
CAS: 1016-77-9 | C13H9BrO | 261.118 g/mol
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 1016-77-9
Formule moléculaire C13H9BrO
Poids moléculaire (g/mol) 261.118
Numéro MDL MFCD00672015
Clé InChI XNUMUNIJQMSNNN-UHFFFAOYSA-N
Synonyme 3-bromobenzophenone, 3-bromophenyl phenyl methanone, methanone, 3-bromophenyl phenyl, m-bromobenzophenone, 3-bromophenyl phenylmethanone, 3-bromophenyl-phenyl-methanone, 3-bromophenyl phenyl ketone, bromobenzophenone,m, 3-bromobenzoylbenzene, acmc-20an8e
CID PubChem 70548
Nom IUPAC (3-bromophényl)-phénylméthanone
SMILES C1=CC=C(C=C1)C(=O)C2=CC(=CC=C2)Br
Spécification
Nom chimique ou matériau 3-Bromobenzophenone
Point de fusion 74°C to 78°C
Quantité 1 g
Poids de la formule 261.12
Pourcentage de pureté 97%