Learn More
3-bromobenzotrifluorure, 98+ %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 11457756
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
25 g
100 g
500 g
Conditionnement:
100g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
11457756 25 g -
11467756 100 g 100g
11477756 500 g -
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 11457756 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur A14724.14
 Article restreint
Expédition estimée: 25-11-2026
Ajouter au panier
CAS: 401-78-5 | C7H4BrF3 | 225.008 g/mol
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 401-78-5
Formule moléculaire C7H4BrF3
Poids moléculaire (g/mol) 225.008
Numéro MDL MFCD00000380
Clé InChI NNMBNYHMJRJUBC-UHFFFAOYSA-N
Synonyme 3-bromobenzotrifluoride, 1-bromo-3-trifluoromethyl benzene, m-bromobenzotrifluoride, 3-trifluoromethyl bromobenzene, benzene, 1-bromo-3-trifluoromethyl, 3-brombenzotrifluorid, 3-bromotrifluoromethylbenzene, 3-bromobenzyltrifluoride, 3-trifluoromethyl phenyl bromide, m-trifluoromethyl bromobenzene
CID PubChem 9817
Nom IUPAC 1-bromo-3-(trifluorométhyl)benzène
SMILES C1=CC(=CC(=C1)Br)C(F)(F)F
Spécification
Nom chimique ou matériau 3-Bromobenzotrifluoride
Densité 1.613
Point d’ébullition 151°C to 152°C
Point d’éclair 59°C (138°F)
Odeur Aromatic
Indice de réfraction 1.473
Quantité 25 g
Numéro UN UN1993
Beilstein 1449557
Poids de la formule 225.01
Pourcentage de pureté ≥98%
Afficher plus Afficher moins
compliance-icons compliance-icons
Identifiant produit
  • 3-Bromobenzotrifluoride
Mention d'avertissement
  • Attention
Catégorie de danger
  • Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 2
  • Liquide inflammable Catégorie 3
  • Corrosion cutanée/irritation cutanée Catégorie 2
  • Toxicité spécifique pour certains organes cibles Catégorie 3
Mention de danger
  • H226-Liquide et vapeurs inflammables.
  • H315-Provoque une irritation cutanée.
  • H319-Provoque une sévère irritation des yeux.
  • H335-Peut irriter les voies respiratoires.
Conseils de prudence
  • P210-Tenir à l'écart de la chaleur, des surfaces chaudes, des étincelles, des flammes nues et de toute autre source d'inflammation. Ne pas fumer.
  • P261-Éviter de respirer les poussières/fumées/gaz/brouillards/vapeurs/ aérosols.
  • P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
  • P302+P352-EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU: Laver abondamment à l'eau/.
  • P305+P351+P338-EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX: rincer avec précaution à l'eau pendant plusieurs minutes. Enlever les lentilles de contact si la victime en porte et si elles peuvent être facilement enlevées. Continuer à rincer.
Informations supplémentaires
  • MIXTURE LIST-Contain: 3-Bromobenzotrifluoride