Learn More
3-bromobenzotrifluorure, 98+ %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 11477756
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
25 g
100 g
500 g
Conditionnement:
100g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
11477756 500 g -
11457756 25 g -
11467756 100 g 100g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 11477756 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur A14724.36
 Article restreint
Expédition estimée: 04-09-2026
Ajouter au panier
CAS: 401-78-5 | C7H4BrF3 | 225.008 g/mol
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 401-78-5
Formule moléculaire C7H4BrF3
Poids moléculaire (g/mol) 225.008
Numéro MDL MFCD00000380
Clé InChI NNMBNYHMJRJUBC-UHFFFAOYSA-N
Synonyme 3-bromobenzotrifluoride, 1-bromo-3-trifluoromethyl benzene, m-bromobenzotrifluoride, 3-trifluoromethyl bromobenzene, benzene, 1-bromo-3-trifluoromethyl, 3-brombenzotrifluorid, 3-bromotrifluoromethylbenzene, 3-bromobenzyltrifluoride, 3-trifluoromethyl phenyl bromide, m-trifluoromethyl bromobenzene
CID PubChem 9817
Nom IUPAC 1-bromo-3-(trifluorométhyl)benzène
SMILES C1=CC(=CC(=C1)Br)C(F)(F)F
Spécification
Nom chimique ou matériau 3-Bromobenzotrifluoride
Densité 1.613
Point d’ébullition 151°C to 152°C
Point d’éclair 59°C (138°F)
Odeur Aromatic
Indice de réfraction 1.473
Quantité 500 g
Numéro UN UN1993
Beilstein 1449557
Poids de la formule 225.01
Pourcentage de pureté ≥98%