Learn More
Chlorure de 3-bromobenzoyle, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit. 11422308
Click to view available options
Quantité:
10 g
50 g
250 g
Conditionnement:
10g
250g
50g
Code produit. 11422308
Marque: Thermo Scientific Alfa Aesar A15256.30
Demander un format en vrac ou personnalisé
CAS: 1711-09-7 | C7H4BrClO | 219.462 g/mol
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 1711-09-7
Formule moléculaire C7H4BrClO
Poids moléculaire (g/mol) 219.462
Numéro MDL MFCD00000669
Clé InChI PBOOZQFGWNZNQE-UHFFFAOYSA-N
Synonyme m-bromobenzoyl chloride, benzoyl chloride, 3-bromo, 3-bromobenzoylchloride, benzoyl chloride, m-bromo, 3-bromobenzoic acid chloride, attercop-chm at106527, 3-brom-benzoylchlorid, 3-bromo-benzoylchlorid, 3-bromobenzoic chloride, pubchem13574
CID PubChem 74377
Nom IUPAC Chlorure de 3-bromobenzoyle
SMILES C1=CC(=CC(=C1)Br)C(=O)Cl
Spécification
Nom chimique ou matériau 3-Bromobenzoyl chloride
Densité 1.666
Point d’ébullition 247°C to 251°C
Point d’éclair 107°C (224°F)
Indice de réfraction 1.595
Quantité 250 g
Numéro UN UN3265
Beilstein 1635505
Sensibilité Moisture sensitive
Poids de la formule 219.47
Pourcentage de pureté 98%