Learn More
3-Bromure de bromobenzyle, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit. 11497367
Click to view available options
Quantité:
10 g
50 g
250 g
Conditionnement:
250g
50g
Code produit. 11497367
Marque: Thermo Scientific Alfa Aesar A15075.09
Demander un format en vrac ou personnalisé
CAS: 823-78-9 | C7H6Br2 | 249.933 g/mol
3-Bromobenzyl bromide was used in the synthesis of, 1,7-di(3-bromobenzyl)cyclen and substituted 8-arylquinoline, phosphodiesterase 4 (PDE4) inhibitors.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Applications
Le bromure de 3-bromobenzyle a été utilisé dans la synthèse du 1,7-di(3-bromobenzyl)cyclène et d’inhibiteurs de la 8-arylquinoline phosphodiestérase 4 (PDE4) substitués.
Solubilité
Insoluble dans l’eau.
Remarques
Stocker dans un endroit frais et sec dans un récipient hermétiquement fermé. Conserver à l’abri des oxydants
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 823-78-9
Formule moléculaire C7H6Br2
Poids moléculaire (g/mol) 249.933
Numéro MDL MFCD00000176
Clé InChI ZPCJPJQUVRIILS-UHFFFAOYSA-N
Synonyme 3-bromobenzyl bromide, 1-bromo-3-bromomethyl benzene, m-bromobenzyl bromide, 3-bromobenzylbromide, benzene, 1-bromo-3-bromomethyl, alpha,3-dibromotoluene, alpha,m-dibromotoluene, 3-bromo benzyl bromide, 1-bromo-3-bromomethyl-benzene, alpha-3-dibromotoluene
CID PubChem 69979
Nom IUPAC 1-bromo-3-(bromométhyl)benzène
SMILES C1=CC(=CC(=C1)Br)CBr
Spécification
Nom chimique ou matériau 3-Bromobenzyl bromide
Point de fusion 40°C to 44°C
Densité 1.56
Point d’ébullition 128°C to 130°C (12 mmHg)
Point d’éclair >110°C (230°F)
Quantité 10 g
Numéro UN UN1759
Beilstein 2078683
Informations sur la solubilité Insoluble in water.
Poids de la formule 249.94
Pourcentage de pureté 99%
Afficher plus Afficher moins
compliance-icons
Identifiant produit
  • 3-Bromobenzyl bromide
Mention d'avertissement
  • Dangers
Catégorie de danger
  • Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 1
  • Corrosion cutanée/irritation cutanée Catégorie 1B
Mention de danger
  • H314-Provoque des brûlures de la peau et des lésions oculaires graves.
  • H318-Provoque des lésions oculaires graves.
Conseils de prudence
  • P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
  • P301+P330+P331-EN CAS D'INGESTION: rincer la bouche. NE PAS faire vomir.
  • P303+P361+P353-EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU (ou les cheveux): Enlever immédiatement tous les vêtements contaminés. Rincer la peau à l'eau/Se doucher.
  • P305+P351+P338-EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX: rincer avec précaution à l'eau pendant plusieurs minutes. Enlever les lentilles de contact si la victime en porte et si elles peuvent être facilement enlevées. Continuer à rincer.
  • P310-Appeler immédiatement un CENTRE ANTIPOISON/un médecin/ .
Informations supplémentaires
  • MIXTURE LIST-Contient: 3-Bromobenzyl bromide