Learn More
3-bromobenzylamine, 95 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 11491507
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
5 g
25 g
100 g
Conditionnement:
100g
25g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
11491507 5 g -
11401517 25 g 25g
11411517 100 g 100g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 11491507 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur B24963.06
 Article restreint
En stock
Ajouter au panier
CAS: 10269-01-9 | C7H8BrN | 186.052 g/mol
3-Bromobenzylamine is an important raw material and intermediate used in organic synthesis, pharmaceuticals, agro chemicals, dyestuff.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Applications
3-La bromobenzylamine est une matière première importante et un intermédiaire utilisé en synthèse organique, dans les produits pharmaceutiques, les produits agro-chimiques, la matière tinctoriale.
Solubilité
Légèrement soluble dans l’eau.
Remarques
Sensible à l’air. Stocker sous un gaz inerte. Stockez à l’écart des agents oxydants et de l’air.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 10269-01-9
Formule moléculaire C7H8BrN
Poids moléculaire (g/mol) 186.052
Numéro MDL MFCD01026119
Clé InChI SUYJXERPRICYRX-UHFFFAOYSA-N
Synonyme 3-bromobenzylamine, 3-bromophenyl methanamine, benzenemethanamine, 3-bromo, 3-bromophenyl methylamine, m-bromobenzylamine, 1-3-bromophenyl methanamine, 3-bromo-benzylamine, 3-bromobenzenemethanamine, 3-bromobenzyl amine, pubchem21109
CID PubChem 457587
Nom IUPAC (3-bromophényl)méthanamine
SMILES C1=CC(=CC(=C1)Br)CN
Spécification
Nom chimique ou matériau 3-Bromobenzylamine
Odeur Amine-like
Indice de réfraction 1.5885
Quantité 5 g
Numéro UN UN2735
Sensibilité Air sensitive
Informations sur la solubilité Slightly soluble in water.
Poids de la formule 186.06
Pourcentage de pureté 97%