Learn More
Chlorhydrate de 3-Bromobenzylamine, 98+ %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 11423177
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
5 g
25 g
100 g
Conditionnement:
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité unitSize
11423177 5 g 5g
11433177 25 g 25g
11443177 100 g -
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 11423177 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur A16132.06
 Article restreint
Expédition estimée: 31-08-2026
Ajouter au panier
CAS: 39959-54-1 | C7H9BrClN | 222.51 g/mol
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 39959-54-1
Formule moléculaire C7H9BrClN
Poids moléculaire (g/mol) 222.51
Numéro MDL MFCD00012856
Clé InChI UGEQUCUBWNAUJS-UHFFFAOYSA-N
Synonyme 3-bromobenzylamine hydrochloride, 3-bromophenyl methanamine hydrochloride, 3-bromobenzylamine hcl, 3-bromobenzylaminehydrochloride, m-bromobenzylamine hydrochloride, 3-bromophenyl methylamine hydrochloride, 1-3-bromophenyl methanamine hydrochloride, benzenemethanamine, 3-bromo-, hydrochloride, pubchem3750, 3-bromobenzyl amine hcl
CID PubChem 2724980
Nom IUPAC (3-bromophényl)méthanamine ; chlorhydrate
SMILES C1=CC(=CC(=C1)Br)CN.Cl
Spécification
Nom chimique ou matériau 3-Bromobenzylamine hydrochloride
Point de fusion 218°C to 221°C
Quantité 5 g
Beilstein 3913185
Sensibilité Hygroscopic
Poids de la formule 222.52
Pourcentage de pureté 98%
compliance-icons
Identifiant produit
  • 3-Bromobenzylamine hydrochloride
Mention d'avertissement
  • Attention
Catégorie de danger
  • Toxicité aiguë Catégorie 4
  • Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 2
  • Corrosion cutanée/irritation cutanée Catégorie 2
  • Toxicité spécifique pour certains organes cibles Catégorie 3
Mention de danger
  • H302-Nocif en cas d'ingestion.
  • H312-Nocif par contact cutané.
  • H315-Provoque une irritation cutanée.
  • H319-Provoque une sévère irritation des yeux.
  • H335-Peut irriter les voies respiratoires.
Conseils de prudence
  • P261-Éviter de respirer les poussières/fumées/gaz/brouillards/vapeurs/ aérosols.
  • P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
  • P301+P312-EN CAS D'INGESTION: appeler un CENTRE ANTIPOISON/médecin / en cas de malaise.
  • P302+P352-EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU: Laver abondamment à l'eau/.
  • P305+P351+P338-EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX: rincer avec précaution à l'eau pendant plusieurs minutes. Enlever les lentilles de contact si la victime en porte et si elles peuvent être facilement enlevées. Continuer à rincer.
Informations supplémentaires
  • MIXTURE LIST-Contain: 3-Bromobenzylamine hydrochloride