Learn More
Chlorure de 3-bromobenzyl sulfonyle, 97 %, Thermo Scientific™
Code produit 10703874
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
1 g
5 g
10 g
Conditionnement:
10g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
10703874 1 g -
10185483 5 g 5g
10784087 10 g 10g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 10703874 Fournisseur Thermo Scientific Maybridge Code fournisseur MO07946DA
 Article restreint
Expédition estimée: 26-11-2026
Identifiants chimiques
CAS 58236-74-1
Formule moléculaire C7H6BrClO2S
Poids moléculaire (g/mol) 269.537
Numéro MDL MFCD06798043
Clé InChI VCGKEAIINMDLMC-UHFFFAOYSA-N
Synonyme 3-bromophenyl methanesulfonyl chloride, 3-bromobenzylsulfonyl chloride, 3-bromophenyl methanesulphonyl chloride, benzenemethanesulfonylchloride, 3-bromo, benzenemethanesulfonyl chloride, 3-bromo, 3-bromobenzylsulphonyl chloride, 3-bromophenyl methylsulphonyl chloride
CID PubChem 2761451
Nom IUPAC Chlorure de (3-bromophényl)méthanesulfonyle
SMILES C1=CC(=CC(=C1)Br)CS(=O)(=O)Cl
Spécification
Nom chimique ou matériau 3-Bromobenzylsulfonyl chloride
% min. CAS 97.0
Plage de pourcentage du dosage 97%
Conditionnement Flacon en verre ambré
Quantité 1 g
Poids de la formule 269.55
Pourcentage de pureté 97%