Learn More
3-bromobiphényle, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 10356641 Tous les produits Thermo Scientific Chemicals Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
1 g
5 g
Conditionnement:
Flacon en verre
Conditionnement:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement Conditionnement
10356641 5 g Flacon en verre 5g
10234801 1 g Flacon en verre 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 10356641 Fournisseur Thermo Scientific Acros Code fournisseur 339100050
 Article restreint
Expédition estimée: 02-12-2026
Ajouter au panier
CAS: 2113-57-7 | C12H9Br | 233.11 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 2113-57-7
Formule moléculaire C12H9Br
Poids moléculaire (g/mol) 233.11
Numéro MDL MFCD00000082
Clé InChI USYQKCQEVBFJRP-UHFFFAOYSA-N
Synonyme 3-bromobiphenyl, 3-bromo-1,1'-biphenyl, 1,1'-biphenyl, 3-bromo, 3-bromo-biphenyl, m-bromobiphenyl, biphenyl, 3-bromo, 3-bromodiphenyl, unii-o7i53k56s8, ccris 5889, 3-brombiphenyl
CID PubChem 16449
Nom IUPAC 1-bromo-3-phénylbenzène
SMILES BrC1=CC=CC(=C1)C1=CC=CC=C1
Spécification
Nom chimique ou matériau 3-Bromobiphenyl
Note relative au nom 97%
% min. CAS 96.0
% max. CAS 100.0
Couleur Beige-gris à jaune
Densité 1.3980g/mL
Point d’ébullition 300°C
Point d’éclair 110°C
Spectre IR Authentique
Plage de pourcentage du dosage 96% min. (GC)
Conditionnement Flacon en verre
Formule linéaire C6H5C6H4Br
Indice de réfraction 1.6370 to 1.641
Quantité 5 g
Gravité spécifique 1.398
Poids de la formule 233.11
Pourcentage de pureté 97%
Forme physique Poudre
Afficher plus Afficher moins
compliance-icons
Identifiant produit
  • 3-Bromobiphenyl
Mention d'avertissement
  • Attention
Catégorie de danger
  • Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 2
  • Corrosion cutanée/irritation cutanée Catégorie 2
  • Toxicité spécifique pour certains organes cibles Catégorie 3
Mention de danger
  • H319-Provoque une sévère irritation des yeux.
  • H335-Peut irriter les voies respiratoires.
  • H315-Provoque une irritation cutanée.
Conseils de prudence
  • P261-Éviter de respirer les poussières/fumées/gaz/brouillards/vapeurs/ aérosols.
  • P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
  • P302+P352-EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU: Laver abondamment à l'eau/.