Learn More
3-bromobiphényle, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 11420337
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
1 g
5 g
25 g
Conditionnement:
1g
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
11420337 25 g 25g
11400337 1 g 1g
11410337 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 11420337 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur B21726.14
 Article restreint
Expédition estimée: 29-12-2026
Ajouter au panier
CAS: 2113-57-7 | C12H9Br | 233.11 g/mol
3-Bromobiphenyl is utilized as an electrochemical immunosensor based on poly(dopamine) coated gold nanocluster for brominated flame retardants.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Applications
Le 3-bromobiphényle est utilisé comme immunosenseur électrochimique à base de nanocluster d’or revêtu de poly(dopamine) pour les retardateurs de flamme bromés.
Solubilité
Immiscible avec l’eau.
Remarques
Incompatible avec les agents oxydants forts.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 2113-57-7
Formule moléculaire C12H9Br
Poids moléculaire (g/mol) 233.11
Numéro MDL MFCD00000082
Clé InChI USYQKCQEVBFJRP-UHFFFAOYSA-N
Synonyme 3-bromobiphenyl, 3-bromo-1,1'-biphenyl, 1,1'-biphenyl, 3-bromo, 3-bromo-biphenyl, m-bromobiphenyl, biphenyl, 3-bromo, 3-bromodiphenyl, unii-o7i53k56s8, ccris 5889, 3-brombiphenyl
CID PubChem 16449
Nom IUPAC 1-bromo-3-phénylbenzène
SMILES BrC1=CC=CC(=C1)C1=CC=CC=C1
Spécification
Nom chimique ou matériau 3-Bromobiphenyl
Densité 1.397
Point d’ébullition 301°C
Point d’éclair >110°C (230°F)
Indice de réfraction 1.641
Quantité 25 g
Beilstein 2043191
Informations sur la solubilité Immiscible with water.
Poids de la formule 233.12
Pourcentage de pureté 99%