Learn More
(+)-3-Bromocamphre, TRC
Code produit 30336658
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
1 g
Conditionnement:
1g
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
30336658 1 g 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 30336658 Fournisseur Toronto Research Chemicals Code fournisseur TRCB6789881G
 Article restreint
Expédition estimée: 10-12-2026
Molécules organiques de haute pureté et étalons analytiques, distribués stratégiquement dans le monde entier pour favoriser l'innovation et la réussite commerciale.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Nom chimique ou matériau (+)-3-Bromocamphor
CAS 10293-06-8
Formule moléculaire C10 H15 Br O
Quantité 1 g
Formule InChI InChI=1S/C10H15BrO/c1-9(2)6-4-5-10(9,3)8(12)7(6)11/h6-7H,4-5H2,1-3H3/t6?,7-,10?/m0/s1
SMILES CC1(C)C2CCC1(C)C(=O)[C@H]2Br
Nom IUPAC (1R,3S,4S)-3-bro-1,7,7-triméthyl-norbornan-2-one
Poids moléculaire (g/mol) 231.13
Poids de la formule 230.0306