Learn More
(+)-3-Bromocamphre, TRC
Spécification
Spécification
| Nom chimique ou matériau | (+)-3-Bromocamphor |
| CAS | 10293-06-8 |
| Formule moléculaire | C10 H15 Br O |
| Quantité | 10 g |
| Formule InChI | InChI=1S/C10H15BrO/c1-9(2)6-4-5-10(9,3)8(12)7(6)11/h6-7H,4-5H2,1-3H3/t6?,7-,10?/m0/s1 |
| SMILES | CC1(C)C2CCC1(C)C(=O)[C@H]2Br |
| Nom IUPAC | (1R,3S,4S)-3-bro-1,7,7-triméthyl-norbornan-2-one |
| Poids moléculaire (g/mol) | 231.13 |
| Poids de la formule | 230.0306 |