Learn More
3-bromochromone, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 11442008
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
1 g
5 g
Conditionnement:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
11442008 1 g 1g
11399509 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 11442008 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur A14591.03
 Article restreint
Expédition estimée: 18-12-2026
Ajouter au panier
CAS: 49619-82-1 | C9H5BrO2 | 225.041 g/mol
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 49619-82-1
Formule moléculaire C9H5BrO2
Poids moléculaire (g/mol) 225.041
Numéro MDL MFCD00017337
Clé InChI IQIGYNPOESZBDJ-UHFFFAOYSA-N
Synonyme 3-bromochromone, 3-bromo-4h-chromen-4-one, 3-bromo-4-oxo-4h-1-benzopyran, 3-bromo chromone, maybridge1_006104, acmc-209kh2, 3-bromo-4h-chromen-4-one #, 3-bromo-4h-1-benzopyran-4-one, 4h-1-benzopyran-4-one,3-bromo
CID PubChem 521256
Nom IUPAC 3-bromochromen-4-one
SMILES C1=CC=C2C(=C1)C(=O)C(=CO2)Br
Spécification
Nom chimique ou matériau 3-Bromochromone
Point de fusion 94°C to 98°C
Quantité 1 g
Beilstein 125684
Poids de la formule 225.05
Pourcentage de pureté 97%