Learn More
3-bromocyclohexène, 95 %, Thermo Scientific Chemicals
Description
In peptide synthesis, can be used to protect the hydroxyl group of serine and threonine as the cyclohexyl (Chx) ether, by reaction with the sodium alkoxide (generated with NaH), followed by hydrogenation. The group is stable to TFA and 20% piperidine in DMF, but can be cleaved with TfOH in TFA, in the presence of thioanisole as a cation scavenger. It is also used in the synthesis of N-tert-butoxycarbonyl-O-cyclohexyl-L-tyrosine.1 It was also used in the synthesis of enantiopure cyclohexitols such as muco-quercitol, D-chiro-inocitol and allo-inocitol.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Dans la synthèse de peptides, peut être utilisé pour protéger le groupe hydroxyle de la sérine et de la thréonine comme éther cyclohexyle (CHx), par réaction avec l’alkoxyde de sodium (généré avec NaH), suivie d’une hydrogénation. Le groupe est stable à TFA et à 20 % de pipéridine dans le DMF, mais peut être clivé avec le TfOH dans le TFA, en présence du thioanisole comme constituant un piège à cations. Il est également utilisé dans la synthèse de la N-tert-butoxycarbonyl-O-cyclohexyl-L-tyrosine.1 Il a également été utilisé dans la synthèse de cyclohexitols énantiopure tels que le muco-quercitol, le D-Chiro-inocitol et l’allo-inocitol.
Solubilité
Non miscible ou difficile à mélanger dans l’eau.
Remarques
Conserver à l’abri des oxydants. Gardez le récipient bien fermé et placez-le dans un endroit frais, sec et bien ventilé.
Spécification
Spécification
| Nom chimique ou matériau | 3-Bromocyclohexene |
| Note relative au nom | Stabilized with 300 to 1000ppm Propylene oxide |
| Densité | 1.4 |
| Point d’ébullition | 64°C to 65°C (15 mmHg) |
| Point d’éclair | 54°C (129°F) |
| Indice de réfraction | 1.531 |
| Quantité | 5 g |
| Numéro UN | UN1993 |
| Beilstein | 635953 |
| Informations sur la solubilité | Not miscible or difficult to mix in water. |
| Afficher plus |