Learn More
3-bromofluorobenzène, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit. 10794591 Tous les produits Thermo Scientific Chemicals Produits
Click to view available options
Quantité:
25 mL
100 mL
500 mL
Conditionnement:
100mL
25mL
500mL
CAS: 1073-06-9 | C6H4BrF | 175 g/mol
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Acros Organics. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Acros Organics d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 1073-06-9
Formule moléculaire C6H4BrF
Poids moléculaire (g/mol) 175
Numéro MDL MFCD00000326
Clé InChI QDFKKJYEIFBEFC-UHFFFAOYSA-N
Synonyme 3-bromofluorobenzene, m-bromofluorobenzene, m-fluorobromobenzene, benzene, 1-bromo-3-fluoro, 3-bromfluorbenzen, 3-fluorobromobenzene, m-fluorophenyl bromide, 1-fluoro-3-bromobenzene, 3-fluoro bromobenzene, benzene, 1-fluoro-3-bromo
CID PubChem 14082
Nom IUPAC 1-bromo-3-fluorobenzène
SMILES C1=CC(=CC(=C1)Br)F
Spécification
Nom chimique ou matériau 3-Bromofluorobenzene
Note relative au nom 99%
% min. CAS 98.5
% max. CAS 100.0
Couleur Incolore à jaune
Densité 1.5670g/mL
Point d’ébullition 150°C
Point d’éclair 38°C
Spectre IR Authentique
Plage de pourcentage du dosage 99%
Conditionnement Flacon en verre
Formule linéaire BrC6H4F
Indice de réfraction 1.5260 to 1.528
Quantité 100 mL
Gravité spécifique 1.567
Informations sur la solubilité Solubility in water: insoluble in water. Other solubilities: organic soluble/miscible with most solvents
Poids de la formule 175
Pourcentage de pureté 99%
Forme physique Liquide
Afficher plus Afficher moins
compliance-icons compliance-icons
Identifiant produit
  • 3-Bromofluorobenzene
Mention d'avertissement
  • Attention
Catégorie de danger
  • Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 2
  • Liquide inflammable Catégorie 3
  • Corrosion cutanée/irritation cutanée Catégorie 2
  • Toxicité spécifique pour certains organes cibles Catégorie 3
Mention de danger
  • H315-Provoque une irritation cutanée.
  • H319-Provoque une sévère irritation des yeux.
  • H335-Peut irriter les voies respiratoires.
  • H226-Liquide et vapeurs inflammables.
Conseils de prudence
  • P210-Tenir à l'écart de la chaleur, des surfaces chaudes, des étincelles, des flammes nues et de toute autre source d'inflammation. Ne pas fumer.
  • P261-Éviter de respirer les poussières/fumées/gaz/brouillards/vapeurs/ aérosols.
  • P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
  • P302+P352-EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU: Laver abondamment à l'eau/.