Learn More
3-Bromofuran-2,5-dione, 97%, BLD Pharm™
Code produit 31107421
Encompass_Preferred
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
1 g
5 g
10 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité
31107421 1 g
31102662 5 g
31100209 10 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 31107421 Fournisseur BLD Pharm Code fournisseur BD1188261g
 Article restreint
Expédition estimée: 25-11-2026
Specifications
Nom chimique ou matériau 3-Bromofuran-2,5-dione
CAS 5926-51-2
Formule moléculaire C4HBrO3
Numéro MDL MFCD00005519
Quantité 1 g
SMILES O=C(C(Br)=C1)OC1=O
Poids moléculaire (g/mol) 176.95
Pourcentage de pureté 97%