Learn More
3-bromofurane, 97 %, stab. avec 0,5 % de carbonate de calcium, Thermo Scientific Chemicals
Description
3-Bromofuran was a synthesis reagent used in the preparation of 2-substituted 3-furfurals. It was also used in the synthesis of 5,6-dehydronorcantharidins. It is one of the volatile metabolites discussed in studies for detecting and discriminating diseases of onion.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Le 3-bromofurane est un réactif de synthèse utilisé dans la préparation de 3-furfurals 2-substitués. Il a également été utilisé dans la synthèse de 5,6-déshydratonorcantharidines. Il s’agit de l’un des métabolites volatils discutés dans les études de détection et de discrimination des maladies de l’oignon.
Solubilité
Soluble dans le chloroforme, l’acétate d’éthyle. Insoluble dans l’eau.
Remarques
Stockez-le dans un endroit frais. Garder le récipient bien fermé dans un endroit sec et bien ventilé. À conserver à l’écart de la chaleur et des agents oxydants.
Specifications
Specifications
| Nom chimique ou matériau | 3-Bromofuran |
| Note relative au nom | stabilized with 0.5% calcium carbonate |
| Densité | 1.635 |
| Point d’ébullition | 102°C to 104°C |
| Point d’éclair | 3°C (37°F) |
| Indice de réfraction | 1.496 |
| Quantité | 1 g |
| Numéro UN | UN1993 |
| Beilstein | 105337 |
| Informations sur la solubilité | Soluble in chloroform,ethyl acetate. Insoluble in water. |
| Show More |