Learn More
3-Bromofuran, 97%, Thermo Scientific™
Spécification
Spécification
| Nom chimique ou matériau | 3-Bromofuran, stabilized with Cu(0.1%), Furan (0.5%) & NaHCO3 (0.4%) |
| % min. CAS | 94.5, 0.05, 0.45, 0.35 |
| % max. CAS | 98.5, 0.15, 0.55, 0.45 |
| Densité | 1.635g/mL |
| Plage de pourcentage du dosage | 95% |
| Quantité | 5 g |
| Poids de la formule | 146.97 |
| Pourcentage de pureté | 95% |