Learn More
3-fromofurane, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit. 10205470 Tous les produits Thermo Scientific Chemicals Produits
Click to view available options
Quantité:
2.5 mL
10 mL
Conditionnement:
Flacon en verre
Conditionnement:
10mL
2.50mL
Code produit. 10205470
Marque: Thermo Scientific Acros 175260025
Demander un format en vrac ou personnalisé
CAS: 22037-28-1 | C4H3BrO | 146.97 g/mol
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Acros Organics. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Acros Organics d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 22037-28-1
Formule moléculaire C4H3BrO
Poids moléculaire (g/mol) 146.97
Numéro MDL MFCD00005347
Clé InChI LXWLEQZDXOQZGW-UHFFFAOYSA-N
Synonyme furan, 3-bromo, .beta.-bromofuran, beta-bromofuran, 3-furyl bromide, 3-bromo furan, 3-bromo-furan, zlchem 308, pubchem8830, 3-bromofuran, acmc-209fqz
CID PubChem 89164
Nom IUPAC 3-bromofurane
SMILES BrC1=COC=C1
Spécification
Nom chimique ou matériau 3-Bromofuran
Note relative au nom Stabilized
% min. CAS 97.5
% max. CAS 100.0
Densité 1.6350g/mL
Point d’ébullition 103.0°C (750.0 mmHg)
Point d’éclair 3°C
Spectre IR Authentique
Plage de pourcentage du dosage 97.5% min. (GC)
Conditionnement Flacon en verre
Indice de réfraction 1.4960 to 1.4980
Quantité 2.5 mL
Gravité spécifique 1.635
Stabilisateur copper
Poids de la formule 146.97
Pourcentage de pureté 98%
Forme physique Liquide
Afficher plus Afficher moins
compliance-icons compliance-icons
Identifiant produit
  • 3-Bromofuran
Mention d'avertissement
  • Dangers
Catégorie de danger
  • Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 2
  • Liquide inflammable Catégorie 2
  • Corrosion cutanée/irritation cutanée Catégorie 2
  • Toxicité spécifique pour certains organes cibles Catégorie 3
Mention de danger
  • H315-Provoque une irritation cutanée.
  • H319-Provoque une sévère irritation des yeux.
  • H335-Peut irriter les voies respiratoires.
  • H225-Liquide et vapeurs très inflammables.
Conseils de prudence
  • P210-Tenir à l'écart de la chaleur, des surfaces chaudes, des étincelles, des flammes nues et de toute autre source d'inflammation. Ne pas fumer.
  • P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
  • P303+P361+P353-EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU (ou les cheveux): Enlever immédiatement tous les vêtements contaminés. Rincer la peau à l'eau/Se doucher.
  • P304+P340-EN CAS D'INHALATION: transporter la personne à l'extérieur et la maintenir dans une position où elle peut confortablement respirer.
  • P312-Appeler un CENTRE ANTIPOISON/un médecin/en cas de malaise.
  • P337+P313-Si l'irritation oculaire persiste: consulter un médecin.