Learn More
3-fromofurane, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 10474755 Tous les produits Thermo Scientific Chemicals Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
2.5 mL
10 mL
Conditionnement:
Flacon en verre
Conditionnement:
10mL
2.50mL
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement Conditionnement
10474755 10 mL Flacon en verre 10mL
10205470 2.5 mL Flacon en verre 2.50mL
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 10474755 Fournisseur Thermo Scientific Acros Code fournisseur 175260100
 Article restreint
Expédition estimée: 01-12-2026
Ajouter au panier
CAS: 22037-28-1 | C4H3BrO | 146.97 g/mol
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Acros Organics. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Acros Organics d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 22037-28-1
Formule moléculaire C4H3BrO
Poids moléculaire (g/mol) 146.97
Numéro MDL MFCD00005347
Clé InChI LXWLEQZDXOQZGW-UHFFFAOYSA-N
Synonyme furan, 3-bromo, .beta.-bromofuran, beta-bromofuran, 3-furyl bromide, 3-bromo furan, 3-bromo-furan, zlchem 308, pubchem8830, 3-bromofuran, acmc-209fqz
CID PubChem 89164
Nom IUPAC 3-bromofurane
SMILES BrC1=COC=C1
Spécification
Nom chimique ou matériau 3-Bromofuran
Note relative au nom Stabilized
% min. CAS 97.5
% max. CAS 100.0
Densité 1.6350g/mL
Point d’ébullition 103.0°C (750.0 mmHg)
Point d’éclair 3°C
Spectre IR Authentique
Plage de pourcentage du dosage 97.5% min. (GC)
Conditionnement Flacon en verre
Indice de réfraction 1.4960 to 1.4980
Quantité 10 mL
Gravité spécifique 1.635
Stabilisateur copper
Poids de la formule 146.97
Pourcentage de pureté 98%
Forme physique Liquide
Afficher plus Afficher moins
compliance-icons compliance-icons
Identifiant produit
  • 3-Bromofuran
Mention d'avertissement
  • Dangers
Catégorie de danger
  • Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 2
  • Liquide inflammable Catégorie 2
  • Corrosion cutanée/irritation cutanée Catégorie 2
  • Toxicité spécifique pour certains organes cibles Catégorie 3
Mention de danger
  • H315-Provoque une irritation cutanée.
  • H319-Provoque une sévère irritation des yeux.
  • H335-Peut irriter les voies respiratoires.
  • H225-Liquide et vapeurs très inflammables.
Conseils de prudence
  • P210-Tenir à l'écart de la chaleur, des surfaces chaudes, des étincelles, des flammes nues et de toute autre source d'inflammation. Ne pas fumer.
  • P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
  • P303+P361+P353-EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU (ou les cheveux): Enlever immédiatement tous les vêtements contaminés. Rincer la peau à l'eau/Se doucher.
  • P304+P340-EN CAS D'INHALATION: transporter la personne à l'extérieur et la maintenir dans une position où elle peut confortablement respirer.
  • P312-Appeler un CENTRE ANTIPOISON/un médecin/en cas de malaise.
  • P337+P313-Si l'irritation oculaire persiste: consulter un médecin.