Learn More
3-Bromofurane, TRC
Code produit 30341680
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
2.5 g
Conditionnement:
2.50g
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
30341680 2.5 g 2.50g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 30341680 Fournisseur Toronto Research Chemicals Code fournisseur TRCB6845102.5G
 Article restreint
Cet article nécessite une mise à jour du prix avant d'être commandé.
Demandez un prix pour cet article ici.
Molécules organiques de haute pureté et étalons analytiques, distribués stratégiquement dans le monde entier pour favoriser l'innovation et la réussite commerciale.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Nom chimique ou matériau 3-Bromofuran
CAS 22037-28-1
Formule moléculaire C4H3BrO
Quantité 2.5 g
Synonyme 3-Furyl bromide, beta-Bromofuran
Formule InChI InChI=1S/C4H3BrO/c5-4-1-2-6-3-4/h1-3H
SMILES Brc1cocc1
Nom IUPAC 3-bromofurane
Poids moléculaire (g/mol) 146.97
Poids de la formule 145.9367