Learn More
3-Bromofurane, TRC
Spécification
Spécification
| Nom chimique ou matériau | 3-Bromofuran |
| CAS | 22037-28-1 |
| Formule moléculaire | C4H3BrO |
| Quantité | 1 g |
| Synonyme | 3-Furyl bromide, beta-Bromofuran |
| Formule InChI | InChI=1S/C4H3BrO/c5-4-1-2-6-3-4/h1-3H |
| SMILES | Brc1cocc1 |
| Nom IUPAC | 3-bromofurane |
| Poids moléculaire (g/mol) | 146.97 |
| Poids de la formule | 145.9367 |