Learn More
3-Bromofuro[3,2-b]pyridine, 96 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 15496497
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
250 mg
1 g
5 g
Conditionnement:
1g
250mg
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
15496497 5 g 5g
15406507 250 mg 250mg
15486497 1 g 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 15496497 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur H33652.06
 Article restreint
Expédition estimée: 15-12-2026
Ajouter au panier
CAS: 92404-63-2 | C7H4BrNO | 198.019 g/mol
3-Bromofuro[3,2-b]pyridine is used as a starting material for synthesis of polyheterocycles.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Applications
3-bromofuro [3,2-b] pyridine est utilisée comme matériau de départ pour la synthèse des polyhétérocycles.
Remarques
Incompatible avec les agents oxydants.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 92404-63-2
Formule moléculaire C7H4BrNO
Poids moléculaire (g/mol) 198.019
Numéro MDL MFCD19687763
Clé InChI KHMAAFDMZSYVEF-UHFFFAOYSA-N
Synonyme 3-bromofuro 3,2-b pyridine, furo 3,2-b pyridine, 3-bromo, acmc-20lvu1
CID PubChem 641477
Nom IUPAC 3-bromofuro[3,2-b]pyridine
SMILES C1=CC2=C(C(=CO2)Br)N=C1
Spécification
Nom chimique ou matériau 3-Bromofuro[3,2-b]pyridine
Point de fusion 51°C to 53°C
Quantité 5 g
Poids de la formule 198.02
Pourcentage de pureté 96%