Learn More
3-Bromoimidazo[1,2-a]pyridine-7-acide carboxylique, 95 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 15469025
Change view
Click to view available options
Quantité:
250 mg
1 g
Conditionnement:
1g
250mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité unitSize
15469025 250 mg 250mg
15459025 1 g 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 15469025 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur H35563.MD
Demander un format en vrac ou personnalisé
Cet article est supprimé, vous trouverez le remplacement et les alternatives dans les onglets respectifs ci-dessous s'ils ont été identifiés
Voir les produits de remplacement
CAS: 1315360-75-8 | C8H5BrN2O2 | 241.044 g/mol
3-Bromoimidazo[1,2-a]pyridine-7-carboxylic acid is used as an organic chemical synthesis intermediate.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Applications
-L’acide 3-bromoimidazo[1,2-a]pyridine-7-carboxylique est utilisé comme intermédiaire de synthèse chimique organique.
Remarques
Stable dans les conditions de stockage recommandées. Incompatible avec les agents oxydants.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 1315360-75-8
Formule moléculaire C8H5BrN2O2
Poids moléculaire (g/mol) 241.044
Numéro MDL MFCD21602377
Clé InChI NBXDWHKFUACMKB-UHFFFAOYSA-N
Synonyme 3-bromoimidazo 1,2-a pyridine-7-carboxylic acid, 3-bromo-7-carboxyimidazo 1,2-a pyridine, imidazo 1,2-a pyridine-7-carboxylic acid,3-bromo
CID PubChem 66222606
Nom IUPAC 3-bromoimidazo[1,2-a]pyridine-7-acide carboxylique
SMILES C1=CN2C(=NC=C2Br)C=C1C(=O)O
Spécification
Nom chimique ou matériau 3-Bromoimidazo[1,2-a]pyridine-7-carboxylic acid
Point de fusion 282°C to 285°C
Quantité 250 mg
Poids de la formule 241.05
Pourcentage de pureté 95%