Learn More
3-Bromoimidazo[1,2-a]pyridine, 97 %, Thermo Scientific™
Code produit 10342005
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
1 g
5 g
10 g
Conditionnement:
10g
1g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
10342005 10 g 10g
10334622 1 g 1g
10326574 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 10342005 Fournisseur Thermo Scientific Maybridge Code fournisseur CC25410EA
 Article restreint
Expédition estimée: 03-12-2026
Identifiants chimiques
CAS 4926-47-0
Formule moléculaire C7H5BrN2
Poids moléculaire (g/mol) 197.035
Clé InChI APYSHMNJHJRIDR-UHFFFAOYSA-N
CID PubChem 327951
Nom IUPAC 3-bromoimidazo[1,2-a]pyridine
SMILES C1=CC2=NC=C(N2C=C1)Br
Spécification
Nom chimique ou matériau 3-Bromoimidazo[1, 2-a]pyridine
Plage de pourcentage du dosage 97%
Quantité 10 g
Synonyme 3-bromoimidazo 1,2-a pyridine, 3-bromo-imidazo 1,2-a pyridine, 3-bromopyrimidazole, imidazo 1,2-a pyridine, 3-bromo, 3-bromoimidazolo 1,2-a pyridine, 3-bromoh-imidazo 1,2-a pyridine, pubchem17183, acmc-209kfj, buttpark 96\50-11, imidazo 1,2-a pyridine,3-bromo
Poids de la formule 197.03
Pourcentage de pureté 97%