Learn More
3-bromoimidazo[1,2-b]pyridazine, Thermo Scientific™
Code produit 10412390
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
1 g
Conditionnement:
Flacon en verre ambré
Conditionnement:
1g
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement Conditionnement
10412390 1 g Flacon en verre ambré 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 10412390 Fournisseur Thermo Scientific Maybridge Code fournisseur MAY00252DA
 Article restreint
Expédition estimée: 26-11-2026
Spécification
Nom chimique ou matériau 3-Bromoimidazo[1, 2-b]pyridazine
CAS 18087-73-5
Conditionnement Flacon en verre ambré
Formule moléculaire C6H4BrN3
Numéro MDL MFCD09757672
Quantité 1 g
Synonyme 3-bromoimidazo 1,2-b pyridazine, imidazo 1,2-b pyridazine, 3-bromo, pubchem18744, acmc-209eh2, ksc496a9t, 3-bromo-imidazo 1,2-b pyridazine, 3-bromoimidazo 1,2,-b pyridazine, 3-bromanylimidazo 1,2-b pyridazine, 3-bromo-4-hydroimidazo 1,2-e pyridazine
Clé InChI KJQVHOFAWISYDO-UHFFFAOYSA-N
SMILES BrC1=CN=C2C=CC=NN12
Nom IUPAC 3-bromoimidazo[1,2-b]pyridazine
Poids moléculaire (g/mol) 198.02
CID PubChem 12872319
Poids de la formule 198.02
Pourcentage de pureté 95%