Learn More
3-bromométhyl-2(1H)-quinoxalinone, tech. 90 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 11486310
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
5 g
25 g
Conditionnement:
25g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité unitSize
11486310 5 g 5g
11496310 25 g 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 11486310 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur H27169.06
Demander un format en vrac ou personnalisé
Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!
CAS: 62235-61-4 | C9H7BrN2O | 239.072 g/mol
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 62235-61-4
Formule moléculaire C9H7BrN2O
Poids moléculaire (g/mol) 239.072
Numéro MDL MFCD02660613
Clé InChI SOTAKCFOTFCVSS-UHFFFAOYSA-N
Synonyme 3-bromomethyl quinoxalin-2-ol, 3-bromomethylquinoxalin-2-one, 3-bromomethyl-1h-quinoxalin-2-one, 3-bromomethyl-2-quinoxalinol, 3-bromomethyl-2 1h-quinoxalinone, 2 1h-quinoxalinone, 3-bromomethyl, 3-bromomethyl hydroquinoxalin-2-one, acmc-20agnv, 3-bromomethyl quinoxaline
CID PubChem 286254
Nom IUPAC 3-(bromométhyl)-1H-quinoxaline-2-one
SMILES C1=CC=C2C(=C1)NC(=O)C(=N2)CBr
Spécification
Nom chimique ou matériau 3-Bromomethyl-2(1H)-quinoxalinone
Point de fusion >300°C (decomposition)
Quantité 5 g
Numéro UN UN1759
Poids de la formule 239.07
Pourcentage de pureté 90%
Qualité Technique