Learn More
3-Bromométhyl-3-oxétanéméthanol, 95 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 15423888
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
250 mg
500 mg
Conditionnement:
250mg
500mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité unitSize
15423888 250 mg 250mg
15433888 500 mg 500mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 15423888 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur H57413.MD
 Article restreint
Expédition estimée: 01-09-2026
Ajouter au panier
CAS: 22633-44-9 | C5H9BrO2 | 181.03 g/mol
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 22633-44-9
Formule moléculaire C5H9BrO2
Poids moléculaire (g/mol) 181.03
Numéro MDL MFCD09800598
Clé InChI SESXZSLSTRITGO-UHFFFAOYSA-N
CID PubChem 529264
Nom IUPAC [3-(bromométhyl)oxétan-3-yl]méthanol
SMILES OCC1(CBr)COC1
Spécification
Nom chimique ou matériau 3-Bromomethyl-3-oxetanemethanol
Densité 1.598
Point d’ébullition 242°C
Point d’éclair 100°C (212°F)
Quantité 250 mg
Synonyme 3-bromomethyl oxetan-3-yl methanol, 3-bromomethyl-3-oxetanemethanol, 3-bromomethyl-3-hydroxymethyloxetane, 3-oxetanemethanol, 3-bromomethyl, oxetane, 3-bromomethyl-3-hydroxymethyl, 3-bromomethyl-3-hydroxymethyl oxetane, 3-bromomethyl oxetan-3-yl methan-1-ol, 3-oxetanemethanol,3-bromomethyl, 2-bromomethyl-2-hydroxymethyl-1,3-epoxypropane
Poids de la formule 181.03
Pourcentage de pureté 95%