Learn More
3-(Bromométhyl)-5-chlorobenzo[b]thiophène, TRC
Code produit 30347399
Change view
Click to view available options
Quantité:
250 mg
Conditionnement:
250mg
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité unitSize
30347399 250 mg 250mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 30347399 Fournisseur Toronto Research Chemicals Code fournisseur TRCB697123250MG
Molécules organiques de haute pureté et étalons analytiques, distribués stratégiquement dans le monde entier pour favoriser l'innovation et la réussite commerciale.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Nom chimique ou matériau 3-(Bromomethyl)-5-chlorobenzo[b]thiophene
CAS 1198-51-2
Formule moléculaire C9 H6 Br Cl S
Quantité 250 mg
Formule InChI InChI=1S/C9H6BrClS/c10-4-6-5-12-9-2-1-7(11)3-8(6)9/h1-3,5H,4H2
SMILES Clc1ccc2scc(CBr)c2c1
Nom IUPAC 3-(brométhyl)-5-chloro-1-benzothiophène
Poids moléculaire (g/mol) 261.566
Poids de la formule 259.906