Learn More
3-(Bromométhyl)-5-chlorobenzo[b]thiophène, TRC
Code produit 30346780
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
100 mg
Conditionnement:
100mg
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
30346780 100 mg 100mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 30346780 Fournisseur Toronto Research Chemicals Code fournisseur TRCB697123100MG
 Article restreint
Expédition estimée: 03-12-2026
Molécules organiques de haute pureté et étalons analytiques, distribués stratégiquement dans le monde entier pour favoriser l'innovation et la réussite commerciale.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Nom chimique ou matériau 3-(Bromomethyl)-5-chlorobenzo[b]thiophene
CAS 1198-51-2
Formule moléculaire C9 H6 Br Cl S
Quantité 100 mg
Formule InChI InChI=1S/C9H6BrClS/c10-4-6-5-12-9-2-1-7(11)3-8(6)9/h1-3,5H,4H2
SMILES Clc1ccc2scc(CBr)c2c1
Nom IUPAC 3-(brométhyl)-5-chloro-1-benzothiophène
Poids moléculaire (g/mol) 261.566
Poids de la formule 259.906