Learn More
3-(bromométhyl)-5-méthylisoxazole, 97 %, Thermo Scientific™
Code produit 10766075
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
250 mg
1 g
5 g
Conditionnement:
Flacon en verre ambré
Conditionnement:
1g
250mg
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement Conditionnement
10766075 5 g Flacon en verre ambré 5g
10497032 250 mg Flacon en verre ambré 250mg
10542472 1 g Flacon en verre ambré 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 10766075 Fournisseur Thermo Scientific Maybridge Code fournisseur CC10408DE
 Article restreint
Expédition estimée: 08-12-2026
Identifiants chimiques
CAS 130628-75-0
Formule moléculaire C5H6BrNO
Poids moléculaire (g/mol) 176.01
Numéro MDL MFCD02677720
Clé InChI ASGJFGPILHALRC-UHFFFAOYSA-N
Synonyme 3-bromomethyl-5-methylisoxazole, 3-bromomethyl-5-methyl-1,2-oxazole, 3-bromomethyl-5-methyl-isoxazole, isoxazole,3-bromomethyl-5-methyl, zlchem 1313, acmc-1ca86, 3-bromomethyl-5-methylisoxazol, 5-brimomethyl-3-methylisoxazle
CID PubChem 2776304
Nom IUPAC 3-(bromométhyl)-5-méthyle-1,2-oxazole
SMILES CC1=CC(CBr)=NO1
Spécification
Nom chimique ou matériau 3-(Bromomethyl)-5-methylisoxazole
% min. CAS 96.5
% max. CAS 100.0
Plage de pourcentage du dosage 97%
Conditionnement Flacon en verre ambré
Quantité 5 g
Poids de la formule 176.01
Pourcentage de pureté 97%