Learn More
3-(bromométhyl)benzaldéhyde, 97 %, Thermo Scientific™
Code produit 10729173
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
1 g
5 g
Conditionnement:
Flacon en verre ambré
Conditionnement:
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement Conditionnement
10729173 1 g Flacon en verre ambré -
10664205 5 g Flacon en verre ambré 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 10729173 Fournisseur Thermo Scientific Maybridge Code fournisseur MO07388DA
 Article restreint
Expédition estimée: 26-11-2026
Identifiants chimiques
CAS 82072-23-9
Formule moléculaire C8H7BrO
Poids moléculaire (g/mol) 199.047
Clé InChI OEPGAYXSRGROSQ-UHFFFAOYSA-N
Synonyme 3-bromomethyl benzaldehyde, benzaldehyde, 3-bromomethyl, 3-bromomethyl-benzaldehyde, pubchem17017, alpha-bromo-m-tolualdehyde, ksc447q4h
CID PubChem 7127825
Nom IUPAC 3-(bromométhyl)benzaldéhyde
SMILES C1=CC(=CC(=C1)CBr)C=O
Spécification
Nom chimique ou matériau 3-(Bromomethyl)benzaldehyde
Plage de pourcentage du dosage 97%
Conditionnement Flacon en verre ambré
Quantité 1 g
Poids de la formule 199.05
Pourcentage de pureté 97%