Learn More
3-(Bromomethyl)benzeneboronic acid, 95%, Thermo Scientific™
Code produit 11394536
Change view
Click to view available options
Quantité:
1 g
5 g
Conditionnement:
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité unitSize
11394536 1 g -
11304546 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 11394536 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur L20102.03
Demander un format en vrac ou personnalisé
Cet article est supprimé, vous trouverez le remplacement et les alternatives dans les onglets respectifs ci-dessous s'ils ont été identifiés
Voir les produits de remplacement
Ce produit de la marque Thermo Scientific faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 51323-43-4
Formule moléculaire C7H8BBrO2
Poids moléculaire (g/mol) 214.85
Numéro MDL MFCD01632207
Clé InChI ATRFDLFMCLYROQ-UHFFFAOYSA-N
Synonyme 3-bromomethylphenylboronic acid, 3-bromomethyl phenylboronic acid, 3-bromomethyl benzeneboronic acid, 3-bromomethyl phenyl boronic acid, 3-bromomethylphenyl boronic acid, m-bromomethyl phenylboronic acid, boronic acid, 3-bromomethyl phenyl, pubchem7782, acmc-1aoze
CID PubChem 2773281
Nom IUPAC Acide [3-(bromométhyl)phényl]boronique
SMILES OB(O)C1=CC=CC(CBr)=C1
Spécification
Nom chimique ou matériau 3-(Bromomethyl)benzeneboronic acid
Point de fusion 214°C to 216°C
Quantité 1 g
Numéro UN UN3261
Beilstein 3246618
Poids de la formule 214.85
Pourcentage de pureté 95%