Learn More
3-(bromométhyl)benzonitrile, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 11422298
Change view
Click to view available options
Quantité:
5 g
25 g
100 g
Conditionnement:
100g
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité unitSize
11422298 25 g 25g
11412298 5 g 5g
11432298 100 g 100g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 11422298 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur A15244.14
Demander un format en vrac ou personnalisé
CAS: 28188-41-2 | C8H6BrN | 196.05 g/mol
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 28188-41-2
Formule moléculaire C8H6BrN
Poids moléculaire (g/mol) 196.05
Numéro MDL MFCD00001809
Clé InChI CVKOOKPNCVYHNY-UHFFFAOYSA-N
Synonyme 3-bromomethyl benzonitrile, 3-cyanobenzyl bromide, alpha-bromo-m-tolunitrile, m-cyanobenzyl bromide, benzonitrile, 3-bromomethyl, m-bromomethyl benzonitrile, alpha-bromo-m-toluonitrile, m-tolunitrile, .alpha.-bromo, a-bromo-m-tolunitrile, 3-bromomethyl-benzonitrile
CID PubChem 97249
Nom IUPAC 3-(bromométhyl)benzonitrile
SMILES BrCC1=CC=CC(=C1)C#N
Spécification
Nom chimique ou matériau 3-(Bromomethyl)benzonitrile
Point de fusion 92°C to 96°C
Quantité 25 g
Numéro UN UN2923
Beilstein 742356
Poids de la formule 196.05
Pourcentage de pureté 98%