Learn More
Acide 3-(bromométhyl)phénoxyacétique, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 11354885
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
1 g
5 g
Conditionnement:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité unitSize
11354885 1 g 1g
11364885 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 11354885 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur L18029.03
 Article restreint
Expédition estimée: 04-09-2026
Ajouter au panier
CAS: 136645-25-5 | C9H9BrO3 | 245.072 g/mol
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 136645-25-5
Formule moléculaire C9H9BrO3
Poids moléculaire (g/mol) 245.072
Numéro MDL MFCD02093985
Clé InChI MSTODKGDFXWAIO-UHFFFAOYSA-N
Synonyme 3-bromomethyl phenoxyacetic acid, 2-3-bromomethyl phenoxy acetic acid, acmc-1c8fy
CID PubChem 7010327
Nom IUPAC Acide 2-[3-(bromométhyl)phénoxy]acétique
SMILES C1=CC(=CC(=C1)OCC(=O)O)CBr
Spécification
Nom chimique ou matériau 3-(Bromomethyl)phenoxyacetic acid
Point de fusion 124°C to 128°C
Quantité 1 g
Numéro UN UN3261
Poids de la formule 245.07
Pourcentage de pureté 97%