Learn More
Acide 3-(bromométhyl)phénylboronique, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 10247897 Tous les produits Thermo Scientific Chemicals Produits
Change view
Click to view available options
Quantité:
1 g
5 g
Conditionnement:
Flacon en verre
Conditionnement:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement unitSize
10247897 1 g Flacon en verre 1g
10462298 5 g Flacon en verre 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 10247897 Fournisseur Thermo Scientific Code fournisseur 430600010
Demander un format en vrac ou personnalisé
CAS: 51323-43-4 | C7H8BBrO2 | 214.85 g/mol
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Acros Organics.Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque historique.Le code d’article / produit Acros Organics d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 51323-43-4
Formule moléculaire C7H8BBrO2
Poids moléculaire (g/mol) 214.85
Numéro MDL MFCD01632207
Clé InChI ATRFDLFMCLYROQ-UHFFFAOYSA-N
Synonyme 3-bromomethylphenylboronic acid, 3-bromomethyl phenylboronic acid, 3-bromomethyl benzeneboronic acid, 3-bromomethyl phenyl boronic acid, 3-bromomethylphenyl boronic acid, m-bromomethyl phenylboronic acid, boronic acid, 3-bromomethyl phenyl, pubchem7782, acmc-1aoze
CID PubChem 2773281
Nom IUPAC Acide [3-(bromométhyl)phényl]boronique
SMILES OB(O)C1=CC=CC(CBr)=C1
Spécification
Nom chimique ou matériau 3-(Bromomethyl)phenylboronic acid
% min. CAS 96.0
% max. CAS 100.0
Point de fusion 209.0°C to 211.0°C
Couleur Beige à Blanc
Spectre IR Authentique
Plage de pourcentage du dosage 96% min. (HPLC)
Conditionnement Flacon en verre
Quantité 1 g
Poids de la formule 214.85
Pourcentage de pureté 97%
Forme physique Poudre cristalline
Afficher plus Afficher moins
compliance-icons
Identifiant produit
  • 3-Bromomethylphenylboronic acid, 97%
Mention d'avertissement
  • Attention
Catégorie de danger
  • Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 2
  • Corrosion cutanée/irritation cutanée Catégorie 2
  • Toxicité spécifique pour certains organes cibles Catégorie 3
Mention de danger
  • H319-Provoque une sévère irritation des yeux.
  • H335-Peut irriter les voies respiratoires.
  • H315-Provoque une irritation cutanée.
Conseils de prudence
  • P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
  • P302+P352-EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU: Laver abondamment à l'eau/.
  • P304+P340-EN CAS D'INHALATION: transporter la personne à l'extérieur et la maintenir dans une position où elle peut confortablement respirer.