Learn More
Bromhydrate de 3-(bromométhyl)pyridine, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 10306374 Tous les produits Thermo Scientific Chemicals Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
1 g
5 g
Conditionnement:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité unitSize
10306374 1 g 1g
10420744 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 10306374 Fournisseur Thermo Scientific Acros Code fournisseur 397140010
 Article restreint
Expédition estimée: 12-08-2026
Ajouter au panier
CAS: 4916-55-6 | C6H6BrN·HBr | 252.93 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 4916-55-6
Formule moléculaire C6H6BrN·HBr
Poids moléculaire (g/mol) 252.93
Numéro MDL MFCD01321314
Clé InChI FNHPUOJKUXFUKN-UHFFFAOYSA-N
Synonyme 3-bromomethyl pyridine hydrobromide, 3-picolyl bromide hydrobromide, 3-bromomethylpyridine hydrobromide, 3-bromomethyl-pyridine hydrobromide, pyridine, 3-bromomethyl-, hydrobromide, pubchem17664, acmc-209kf1, 3-brommethyl pyridine-hbr, 3-bromomethyl pyridine, bromide, 3-bromomethyl pyridinehydrobromide
CID PubChem 12707037
Nom IUPAC 3-(Bromométhyl)pyridine ; bromhydrate
SMILES C1=CC(=CN=C1)CBr.Br
Spécification
Nom chimique ou matériau 3-(Bromomethyl)pyridine hydrobromide
Point de fusion 150.0°C to 155.0°C
Plage de pourcentage du dosage 97%
Conditionnement Flacon en verre
Quantité 1 g
Poids de la formule 252.93
Pourcentage de pureté 97%
compliance-icons compliance-icons
Identifiant produit
  • 3-(Bromomethyl)pyridine hydrobromide
Mention d'avertissement
  • Dangers
Catégorie de danger
  • Toxicité aiguë Catégorie 4
  • Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 1
  • Corrosion cutanée/irritation cutanée Catégorie 1B
Mention de danger
  • H318-Provoque des lésions oculaires graves.
  • H314-Provoque des brûlures de la peau et des lésions oculaires graves.
  • H312-Nocif par contact cutané.
  • H332-Nocif par inhalation.
  • H302-Nocif en cas d'ingestion.
Conseils de prudence
  • P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
  • P301+P312-EN CAS D'INGESTION: appeler un CENTRE ANTIPOISON/médecin / en cas de malaise.
  • P301+P330+P331-EN CAS D'INGESTION: rincer la bouche. NE PAS faire vomir.
  • P302+P352-EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU: Laver abondamment à l'eau/.
  • P304+P340-EN CAS D'INHALATION: transporter la personne à l'extérieur et la maintenir dans une position où elle peut confortablement respirer.