Learn More
Bromhydrate de 3-(bromométhyl)pyridine, TRC
Code produit 30338052
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
10 g
Conditionnement:
10g
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
30338052 10 g 10g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 30338052 Fournisseur Toronto Research Chemicals Code fournisseur TRCB06902010G
 Article restreint
Cet article nécessite une mise à jour du prix avant d'être commandé.
Demandez un prix pour cet article ici.
Molécules organiques de haute pureté et étalons analytiques, distribués stratégiquement dans le monde entier pour favoriser l'innovation et la réussite commerciale.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Nom chimique ou matériau 3-(Bromomethyl)pyridine hydrobromide
CAS 4916-55-6
Formule moléculaire C6H6BrN . HBr
Quantité 10 g
Formule InChI InChI=1S/C6H6BrN.BrH/c7-4-6-2-1-3-8-5-6;/h1-3,5H,4H2;1H
SMILES Br.BrCc1cccnc1
Nom IUPAC 3-(bromomethyl)pyridine;hydrobromide
Poids moléculaire (g/mol) 252.93
Poids de la formule 250.8945