Learn More
Bromhydrate de 3-(bromométhyl)pyridine, TRC
Specifications
Specifications
| Nom chimique ou matériau | 3-(Bromomethyl)pyridine hydrobromide |
| CAS | 4916-55-6 |
| Formule moléculaire | C6H6BrN . HBr |
| Quantité | 25 g |
| Formule InChI | InChI=1S/C6H6BrN.BrH/c7-4-6-2-1-3-8-5-6;/h1-3,5H,4H2;1H |
| SMILES | Br.BrCc1cccnc1 |
| Nom IUPAC | 3-(bromomethyl)pyridine;hydrobromide |
| Poids moléculaire (g/mol) | 252.93 |
| Poids de la formule | 250.8945 |