Learn More
3-(Bromométhyl)toluène, TRC
Spécification
Spécification
| Nom chimique ou matériau | 3-(Bromomethyl)toluene |
| CAS | 620-13-3 |
| Formule moléculaire | C8H9Br |
| Quantité | 25 g |
| Synonyme | 1-(Bromomethyl)-3-methylbenzene, 3-Methylbenzyl Bromide, NSC 60146, m-Methylbenzyl Bromide, m-Xylyl Bromide, α-Bromo-m-xylene |
| Formule InChI | InChI=1S/C8H9Br/c1-7-3-2-4-8(5-7)6-9/h2-5H,6H2,1H3 |
| SMILES | Cc1cccc(CBr)c1 |
| Nom IUPAC | 1-(brométhyl)-3-méthylbenzène |
| Poids moléculaire (g/mol) | 185.06 |
| Poids de la formule | 183.9888 |