Learn More
3-Bromonitrobenzène, TRC
Spécification
Spécification
| Nom chimique ou matériau | 3-Bromonitrobenzene |
| CAS | 585-79-5 |
| Formule moléculaire | C6H4BrNO2 |
| Quantité | 10 g |
| Synonyme | 1-Bromo-3-nitrobenzene, 3-Bromo-1-nitrobenzene, 3-Nitro-1-bromobenzene, 3-Nitrobromobenzene, 3-Nitrophenyl Bromide, NSC 7084, m-Bromonitrobenzene, m-Nitrobromobenzene, m-Nitrophenyl Bromide |
| Formule InChI | InChI=1S/C6H4BrNO2/c7-5-2-1-3-6(4-5)8(9)10/h1-4H |
| SMILES | [O-][N+](=O)c1cccc(Br)c1 |
| Nom IUPAC | 1-bro-3-nitrobenzène |
| Poids moléculaire (g/mol) | 202.01 |
| Poids de la formule | 200.9425 |