Learn More
3-Bromonitrobenzène, TRC
Code produit 30344388
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
5 g
Conditionnement:
5g
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
30344388 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 30344388 Fournisseur Toronto Research Chemicals Code fournisseur TRCB6861855G
 Article restreint
Expédition estimée: 03-12-2026
Molécules organiques de haute pureté et étalons analytiques, distribués stratégiquement dans le monde entier pour favoriser l'innovation et la réussite commerciale.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Nom chimique ou matériau 3-Bromonitrobenzene
CAS 585-79-5
Formule moléculaire C6H4BrNO2
Quantité 5 g
Synonyme 1-Bromo-3-nitrobenzene, 3-Bromo-1-nitrobenzene, 3-Nitro-1-bromobenzene, 3-Nitrobromobenzene, 3-Nitrophenyl Bromide, NSC 7084, m-Bromonitrobenzene, m-Nitrobromobenzene, m-Nitrophenyl Bromide
Formule InChI InChI=1S/C6H4BrNO2/c7-5-2-1-3-6(4-5)8(9)10/h1-4H
SMILES [O-][N+](=O)c1cccc(Br)c1
Nom IUPAC 1-bro-3-nitrobenzène
Poids moléculaire (g/mol) 202.01
Poids de la formule 200.9425