Learn More
3-Bromooxétane, 95 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 15463908
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
250 mg
500 mg
Conditionnement:
250mg
500mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
15463908 500 mg 500mg
15453908 250 mg 250mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 15463908 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur H57437.ME
 Article restreint
Expédition estimée: 21-12-2026
Ajouter au panier
CAS: 39267-79-3 | C3H5BrO | 136.98 g/mol
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 39267-79-3
Formule moléculaire C3H5BrO
Poids moléculaire (g/mol) 136.98
Numéro MDL MFCD08544402
Clé InChI SZTIZZFKWQWSSP-UHFFFAOYSA-N
Synonyme 3-bromo-oxetane, 3-bromo oxetane, 3-bromanyloxetane, 3-bromooxetane, acmc-209j4f, 2-bromo-1,3-epoxypropane, 5-n,n-dimethylamino-2-hydroxybenzaldehyde
CID PubChem 16244493
Nom IUPAC 3-bromooxetane
SMILES BrC1COC1
Spécification
Nom chimique ou matériau 3-Bromooxetane
Densité 1.793
Point d’ébullition 131°C
Point d’éclair 48°C (118°F)
Quantité 500 mg
Numéro UN UN1993
Poids de la formule 136.98
Pourcentage de pureté 95%