Learn More
3-Bromopentane, TRC
Spécification
Spécification
| Nom chimique ou matériau | 3-Bromopentane |
| CAS | 1809-10-5 |
| Formule moléculaire | C5H11Br |
| Quantité | 25 g |
| Synonyme | 3-Pentyl Bromide |
| Formule InChI | InChI=1S/C5H11Br/c1-3-5(6)4-2/h5H,3-4H2,1-2H3 |
| SMILES | CCC(Br)CC |
| Nom IUPAC | 3-bromopentane |
| Poids moléculaire (g/mol) | 151.04 |
| Poids de la formule | 150.0044 |