Learn More
Bromure de 3-bromophénacyle, TRC
Spécification
Spécification
| Nom chimique ou matériau | 3-Bromophenacyl Bromide |
| CAS | 18523-22-3 |
| Formule moléculaire | C8H6Br2O |
| Quantité | 5 g |
| Synonyme | 2-Bromo-1-(3-bromophenyl)ethanone, 2,3'-Dibromoacetophenone |
| Formule InChI | InChI=1S/C8H6Br2O/c9-5-8(11)6-2-1-3-7(10)4-6/h1-4H,5H2 |
| SMILES | BrCC(C1=CC(Br)=CC=C1)=O |
| Nom IUPAC | 2-bromo-1-(3-bromofenil)etan-1-ona |
| Poids moléculaire (g/mol) | 277.94 |
| Poids de la formule | 275.88 |