Learn More
3-Bromophénanthrène, TRC
Spécification
Spécification
| Nom chimique ou matériau | 3-Bromophenanthrene |
| CAS | 715-50-4 |
| Formule moléculaire | C14H9Br |
| Quantité | 2 mg |
| Formule InChI | InChI=1S/C14H9Br/c15-12-8-7-11-6-5-10-3-1-2-4-13(10)14(11)9-12/h1-9H |
| SMILES | Brc1ccc2ccc3ccccc3c2c1 |
| Nom IUPAC | 3-bromophanthrène |
| Poids moléculaire (g/mol) | 257.12 |
| Poids de la formule | 255.9888 |