Learn More
3-Bromophénanthrène, TRC
Code produit 30335731
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
10 mg
Conditionnement:
10mg
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
30335731 10 mg 10mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 30335731 Fournisseur Toronto Research Chemicals Code fournisseur TRCB67885810MG
 Article restreint
Expédition estimée: 10-12-2026
Molécules organiques de haute pureté et étalons analytiques, distribués stratégiquement dans le monde entier pour favoriser l'innovation et la réussite commerciale.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Nom chimique ou matériau 3-Bromophenanthrene
CAS 715-50-4
Formule moléculaire C14H9Br
Quantité 10 mg
Formule InChI InChI=1S/C14H9Br/c15-12-8-7-11-6-5-10-3-1-2-4-13(10)14(11)9-12/h1-9H
SMILES Brc1ccc2ccc3ccccc3c2c1
Nom IUPAC 3-bromophanthrène
Poids moléculaire (g/mol) 257.12
Poids de la formule 255.9888