Learn More
3-Bromophénétole, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 11479387
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
10 g
50 g
Conditionnement:
10g
50g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
11479387 50 g 50g
11469387 10 g 10g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 11479387 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur B21418.18
 Article restreint
Expédition estimée: 02-12-2026
Ajouter au panier
CAS: 2655-84-7 | C8H9BrO | 201.06 g/mol
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 2655-84-7
Formule moléculaire C8H9BrO
Poids moléculaire (g/mol) 201.06
Numéro MDL MFCD00274287
Clé InChI LQBMPJSTUHWGDE-UHFFFAOYSA-N
Synonyme 3-bromophenetole, benzene, 1-bromo-3-ethoxy, m-bromophenetole, 3-bromophenyl ethyl ether, 1-bromo-3-ethoxy-benzene, 3-bromoethoxybenzene, 3-bromphenyl ethyl ether, phenetole, m-bromo, m-bromphenetol, 3-ethoxybromobenzene
CID PubChem 75867
Nom IUPAC 1-bromo-3-ethoxybenzene
SMILES CCOC1=CC=CC(Br)=C1
Spécification
Nom chimique ou matériau 3-Bromophenetole
Densité 1.41
Point d’ébullition 231°C
Point d’éclair 83°C (182°F)
Indice de réfraction 1.548
Quantité 50 g
Poids de la formule 201.06
Pourcentage de pureté 98%