Learn More
3-bromophénol, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 11452627
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
10 g
50 g
250 g
Conditionnement:
10g
250g
50g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
11452627 10 g 10g
11462627 50 g 50g
11472627 250 g 250g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 11452627 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur A14849.09
 Article restreint
En stock
Ajouter au panier
CAS: 591-20-8 | C6H5BrO | 173.01 g/mol
3-Bromophenol acts as an enzyme inhibitor. It is used in the preparation of 3-bromophenyl ester by reaction with benzoyl chloride in presence of triethylamine as a catalyst. It plays an important role as an intermediate in the manufacture of pharmaceuticals, agrochemicals and dyestuff and in organic synthesis.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Applications
Le 3-bromophénol agit comme inhibiteur enzymatique. Il est utilisé dans la préparation de l’ester de 3-bromophényle par réaction avec le chlorure de benzoyle en présence de triéthylamine comme catalyseur. Il joue un rôle important en tant qu’intermédiaire dans la fabrication de produits pharmaceutiques, agrochimiques et de colorants et en synthèse organique.
Solubilité
Soluble dans l’eau, les alcalis, l’éthanol, l’éther et le chloroforme. Légèrement soluble dans le tétrachlorure de carbone.
Remarques
Sensible à la lumière et à l’air. Incompatible avec les agents oxydants.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemical Identifiers
CAS 591-20-8
Formule moléculaire C6H5BrO
Poids moléculaire (g/mol) 173.01
Numéro MDL MFCD00002253
Clé InChI MNOJRWOWILAHAV-UHFFFAOYSA-N
Synonyme m-bromophenol, phenol, 3-bromo, 3-bromo phenol, 3-bromo-phenol, phenol, m-bromo, unii-vmu0x6956y, meta bromophenol, meta-bromophenol, 3 bromophenol, 3-bromanylphenol
CID PubChem 11563
Nom IUPAC 3-bromophénol
SMILES OC1=CC=CC(Br)=C1
Specifications
Nom chimique ou matériau 3-Bromophenol
Point de fusion 28°C to 32°C
Densité 1.63
Point d’ébullition 235°C to 236°C
Point d’éclair >110°C (230°F)
Indice de réfraction 1.5972
Quantité 10 g
Beilstein 1853950
Sensibilité Light sensitive
Merck Index 14,1428
Informations sur la solubilité Soluble in water,alkali,ethanol,ether and chloroform. Slightly soluble in carbon tetra chloride.
Poids de la formule 173.01
Pourcentage de pureté 98%
Show More Show Less
compliance-icons
Product Identifier
  • 3-Bromophenol
Signal Word
  • Attention
Hazard Category
  • Toxicité aiguë Catégorie 4
  • Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 2
  • Corrosion cutanée/irritation cutanée Catégorie 2
  • Toxicité spécifique pour certains organes cibles Catégorie 3
Hazard Statement
  • H302-Nocif en cas d'ingestion.
  • H315-Provoque une irritation cutanée.
  • H319-Provoque une sévère irritation des yeux.
  • H335-Peut irriter les voies respiratoires.
Precautionary Statement
  • P264-Se laver soigneusement après manipulation.
  • P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
  • P301+P312-EN CAS D'INGESTION: appeler un CENTRE ANTIPOISON/médecin / en cas de malaise.
  • P332+P313-En cas d'irritation cutanée: consulter un médecin.
  • P337+P313-Si l'irritation oculaire persiste: consulter un médecin.
Supplemental information
  • MIXTURE LIST-Contain: 3-Bromophenol