Learn More
3-bromophénol, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 10103720 Tous les produits Thermo Scientific Chemicals Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
10 g
25 g
100 g
Conditionnement:
Flacon en verre
Conditionnement:
100g
10g
25g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement Conditionnement
10103720 10 g Flacon en verre 10g
10113720 25 g Flacon en verre 25g
10033663 100 g Flacon en verre 100g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 10103720 Fournisseur Thermo Scientific Acros Code fournisseur 146340100
 Article restreint
Expédition estimée: 25-09-2026
Ajouter au panier
CAS: 591-20-8 | C6H5BrO | 173.01 g/mol
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Acros Organics. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Acros Organics d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 591-20-8
Formule moléculaire C6H5BrO
Poids moléculaire (g/mol) 173.01
Numéro MDL MFCD00002253
Clé InChI MNOJRWOWILAHAV-UHFFFAOYSA-N
Synonyme m-bromophenol, phenol, 3-bromo, 3-bromo phenol, 3-bromo-phenol, phenol, m-bromo, unii-vmu0x6956y, meta bromophenol, meta-bromophenol, 3 bromophenol, 3-bromanylphenol
CID PubChem 11563
Nom IUPAC 3-bromophénol
SMILES OC1=CC=CC(Br)=C1
Spécification
Nom chimique ou matériau 3-Bromophenol
% min. CAS 98.5
% max. CAS 100.0
Point de fusion 30.0°C to 32.0°C
Couleur Jaune ou marron
Point d’ébullition 236.0°C
Point d’éclair >110°C
Spectre IR Authentique
Plage de pourcentage du dosage 97.5% min. (GC)
Conditionnement Flacon en verre
Formule linéaire BrC6H4OH
Indice de réfraction 1.5950 to 1.5990
Quantité 10 g
Beilstein 06,198
Merck Index 15,1439
Informations sur la solubilité Solubility in water: insoluble. Other solubilities: soluble in alkalies,alcohol,ether,acetone
Poids de la formule 173.01
Pourcentage de pureté 98%
Forme physique Liquide
Afficher plus Afficher moins
compliance-icons
Identifiant produit
  • 3-Bromophenol
Mention d'avertissement
  • Attention
Catégorie de danger
  • Toxicité aiguë Catégorie 4
  • Corrosion cutanée/irritation cutanée Catégorie 2
  • Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 2
  • Toxicité spécifique pour certains organes cibles Catégorie 3
Mention de danger
  • H302-Nocif en cas d'ingestion.
  • H315-Provoque une irritation cutanée.
  • H319-Provoque une sévère irritation des yeux.
  • H335-Peut irriter les voies respiratoires.
Conseils de prudence
  • P264-Se laver le visage, les mainset toute surface depeau exposée soigneusement après manipulation.
  • P301+P312-EN CAS D'INGESTION: appeler un CENTRE ANTIPOISON/médecin / en cas de malaise.
  • P332+P313-En cas d'irritation cutanée: consulter un médecin.
  • P337+P313-Si l'irritation oculaire persiste: consulter un médecin.